Learn More
Ascomycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495748
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495748 10 mg -
16491907 50 mg -
16466226 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495748 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13557
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ascomycin (Immunomycin; FR-900520; FK520) is an ethyl analog of Tacrolimus (FK506) with strong immunosuppressant properties. Ascomycin is also a macrocyclic polyketide antibiotic with multiple biological activities such as anti-malarial, anti-fungal and anti-spasmodic. Ascomycin prevents graft rejection and has potential for varying skin ailments research.
Ascomycin (Immunomycin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascomycin
Physikalische Form Powder
CAS 104987-12-4
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H69NO12
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Immunomycin FR-900520 FK520
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 39 mg/mL (49.24 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 792.01
Formelmasse 792.01
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research