Learn More
Ascorbinsäure USP, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15507934
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glas
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Chemischer Name oder Material Ascorbinsäure
Verpackung Glas
Menge 500 g
IUPAC-Name (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
Formelmasse 176.13
Güte USP