Learn More
Ascorbyl palmitate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468546 100 mg 100 Milligramm
16422236 500 mg -
16411456 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16468546 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0987100mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ascorbyl palmitate is an ester formed from ascorbic acid and palmitic acid creating an vitamin C, it is also used as an antioxidant food additive.
Ascorbyl palmitate is an ester formed from ascorbic acid and palmitic acid creating an vitamin C, it is also used as an antioxidant food additive.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascorbyl palmitate
CAS 137-66-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H38O7
Menge 100 mg
Synonym L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (241.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC([C@H](O1)[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)O)=C(O)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 414.53
Formelmasse 414.53
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death