Learn More
Asenapine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467078 10 mg 10 Milligramm
16417126 100 mg 100 Milligramm
16403127 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16467078 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16567
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asenapine hydrochloride
CAS 1412458-61-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17Cl2NO
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (310.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@](C4)([H])[C@]2([H])CN4C
Molekulargewicht (g/mol) 322.23
Formelmasse 322.23
Reinheit (%) 98.47%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation