Learn More
Asenapine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465286 100 mg -
16451596 500 mg -
16441016 200 mg -
16410717 50 mg 50 Milligramm
16404398 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465286 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.
Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asenapine maleate
CAS 85650-56-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20ClNO5
Menge 100 mg
Synonym Org 5222 maleate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (15.55 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1C[C@]2([H])C3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C4[C@]2(C1)[H].O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 401.84
Formelmasse 401.84
Reinheit (%) 95.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation