Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11767973
  • 11.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filterpapier mit mittelgroßen Poren
  • Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter-Fasern
  • Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
  • Der Aschegehalt beträgt 0,007 %
  • Anwendungen: Chemische, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0,007%
Linter aus 100 % Baumwolle
5 bis 8 μm
Für feine Präzipitate wie Magnesiumammoniumphosphat, Calciumoxalat, Magnesiumammoniumarsenat, gröbere Formen von Bariumsulfat
100/Packung
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen
Flache Scheibe
5 bis 8 μm
50 s
13
0,16 mm
55 mm