Learn More
Asivatrep, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099734
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485338 10 mg 10 Milligramm
16458057 5 mg 5 Milligramm
16451537 50 mg -
16445976 100 mg -
16441299 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485338 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12777
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asivatrep
CAS 1005168-10-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22F5N3O3S
Menge 10 mg
Synonym PAC-14028
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=CC(F)=C(NS(=O)(C)=O)C(F)=C1)C)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)N=C2CCC
Molekulargewicht (g/mol) 491.47
Formelmasse 491.47
Reinheit (%) 95.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation