Learn More
ASP-9521, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16480418
Marke: Medchem Express HY19903
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H26N2O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 96.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.