missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASP-9521, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16467746

Marke: Medchem Express HY19903

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.

ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H26N2O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 96.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt