Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Polyethylene Bottle with Wide Neck
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 mL
Assistant™ Polyethylene Bottle with Wide Neck is supplied with a screw cap. Available in a wide range of capacities from 50 mL to 2000 mL.
  • Plastic bottles for general lab use are made of flexible LDPE
  • Wide neck
  • Screw cap
Verschlussmaterial Plastic
Verschlussgröße GL 40
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Flasche
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) General lab use
Material Polyethylen
Graduated No
Öffnung Wide