Learn More
MedChemExpress Astaxanthin
Artikelnummer. 16488738
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488738 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYB2163
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Astaxanthin, a red dietary carotenoid isolated from Haematococcus pluvialis, is a modulator of PPARγ and a potent antioxidant with antiproliferative, neuroprotective and anti-inflammatory activity. Astaxanthin has potential in the study of various diseases, such as cancers and Parkinson’s disease, cardiovascular disease. Due to its bright red colour, Astaxanthin could be used as a food colorant in animal feeds.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Molekulargewicht 596.84 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 472-61-7
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : 2 mg/mL (3.35 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : <1 mg/mL (insoluble)
Ziel PPAR∣Reactive Oxygen Species∣STAT∣NF-κB∣Apoptosis
Menge 10 mg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.