missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ RC1 Serie PFA-Verbindungsstück für Frontplattenmontage
Marke: Saint-Gobain RC10406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Union-Blendenmontage | |
58 mm | |
Je 1 |
PFA | |
Für Schläuche mit einem Durchmesser von 4 x 6 mm | |
12,5 x 5 mm |