Learn More
Astragaloside II, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498978
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498978 10 mg
16441408 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0433
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Astragaloside II
CAS 84676-89-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H70O15
Menge 10 mg
Synonym Astrasieversianin VIII
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Molekulargewicht (g/mol) 827.01
Formelmasse 827.01
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid