Learn More
Astragaloside VI, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431758
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431758 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431758 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN6577
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Astragaloside VI
CAS 84687-45-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C47H78O19
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(O)C)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]6([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)C)([H])[C@@H](O[C@]9([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)CO)C3)C4
Molekulargewicht (g/mol) 947.11
Formelmasse 947.11
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation