Learn More
ATAGO™ Digital-Snow-Handrefraktometer Typ PAL03S, 0.0 bis 28.0% Natriumchlorid, Auflö. 0.2%
Entwickelt für die Natriumchloridmessung (g/100g). Das digitale ATAGO PAL-03S Handrefraktometer bietet eine Genauigkeit von ±0.2 %.
Marke: ATAGO™ 4403
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Geeignet für die Messung und Steuerung des Sprühens von Schneeschmelzmitteln (NaCl System) auf der Straße
- Auch für die Messung von Salzwasser nützlich
Spezifikation
Refraktometer | |
PAL-03S | |
± 0,2 % | |
Natriumchlorid (w/w) | |
IP65, staubdicht und spritzwasserfest | |
10°bis 40 °C | |
10°bis 40 °C | |
2x AAA-Batterien |
0,0 bis 28,0 | |
0.3 ml | |
0.1 % (g/100g) | |
3 s | |
100 g | |
± 1 °C | |
0.1 °C |