Learn More
ATAGO™ REFRAKTOMETER MASTERS28M 0-28%NACL
Das ATAGO™ Master-S28M Salinitätsrefraktometer ist eine gute Alternative, wenn die Wasserdichtigkeit keine Priorität hat und der Temperaturausgleich manuell durchgeführt wird.
Marke: ATAGO™ 2483
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
- Kann zur Kontrolle der Salzkonzentration beim Spülen von Meeresfrüchten oder beim Kochen verwendet werden
- Neues Material (geeignet für salz- und säurehaltige Proben)
Spezifikation
Refraktometer | |
Master-S28M | |
Natriumchlorid, Prozentangabe |
0,0 bis 28,0 | |
Min. Skala ±0.2 % |