Learn More
ATAGO™ ABBE REFRACTOMETER 3T
Das ATAGO™ NAR-3T Abbe Refraktometer wurde entwickelt, um eine verbesserte Messgenauigkeit und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten. Dies wurde durch grundlegende Verbesserungen des optischen Systems erreicht, indem eine größere Skala verwendet, eine Lampe mit hoher Intensität eingebaut und ein Doppelregler verwendet wurde, um eine schnelle und feinere Steuerung zu ermöglichen.
Marke: ATAGO™ 1230
Beschreibung
- Brix-Bereich: 0.00 bis 95.00 %
- Skalenbereich: 1.30000 bis 1.71000
Spezifikation
Refraktometer | |
1,30000 bis 1,71000 | |
Brechungsindex: ±0,0001; Brix: ± 0,05% | |
Brix, Brechungsindex |
0,00 bis 95,00 Brix | |
NAR-3T | |
Brechungsindex: 0.0002; Brix: 0.1 % | |
5°bis 50 °C |