Beschreibung
LED mit langer Nutzungsdauer
- Langlebige schnell leuchtende LED wird als Lichtquelle verwendet
Digitale Anzeige
- Messwerte werden digital auf dem Display angezeigt
Gleichmäßige Messungen
- Drucktaster zum Drehen des Analysators
- Der Schalt-/Temperaturschalter ändert die Rotationsgeschwindigkeit in zwei Schritten
Spezifikationen
- Skala: Rotationswinkel; Internationale Zuckerskala
- Messbereich: Rotationswinkel: -179.95° bis +180.00°; Internationale Zuckerskala: -130.0°Z bis +130.0°Z
- Auflösung: Rotationswinkel: 0.05°; Internationale Zuckerskala: 0.1°Z
- Genauigkeit: Rotationswinkel: ±0.10°; Internationale Zuckerskala: 0.3°Z
- Temperaturkompensation: 5° bis 40 °C
- Wellenlänge der Messung: 589 nm
- Stromversorgung: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Abmessungen: 43 x 22 x 30 cm
- Gewicht: 10.3 kg
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
HACCP, GLP, GMP
Spezifikation
Digital | |
50/60 Hz | |
100/240 V AC |