Learn More
Atenolol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13565040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13565040 5 g Glasflasche 5 Gramm
13555040 1 g Glasflasche 1 Gramm
13575040 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13565040 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    159.65 € / 5 Gramm
    Sparen 17.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29122-68-7
Summenformel C14H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 266.34
InChI-Schlüssel METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
IUPAC-Name 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamid
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atenolol
Schmelzpunkt 146.0°C to 148.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetic acid, dmso, ethanol, insoluble in acetonitrile, ethylacetate, chlorofor, m
Formelmasse 266.34
Reinheit (%) 98%