missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes ATG9A, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1157
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ATG9A Synthetisches Peptid, PEP-1157, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem ATG9A überein. PEP-1157 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21043 verwendet werden.Spezifikation
79065 | |
gereinigt | |
Human ATG9A | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q7Z3C6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
ATG9A | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |