Learn More
Atipamezol-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011417 100 mg 100 Milligramm
30010911 10 mg 10 Milligramm
30009092 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA790100100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104075-48-1
Summenformel C14 H16 N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 248.75
Synonym Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole monohydrochloride
IUPAC-Name 4-(2-Ethyl-1,3-Dihydroinder-2-yl)-1H-Imidazol; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atipamezole Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
Formelmasse 248.108
Reinheit (%) >95%