Learn More
Atipamezole, TRC
Artikelnummer. 30009635
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009635 10 mg 10 Milligramm
30005728 50 mg 50 Milligramm
30008948 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79009510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104054-27-5
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.29
Synonym 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole, MPV 1248
IUPAC-Name 5-(2-ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazole
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=CC=CC=C3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atipamezole
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 212.1313