missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP disodium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16402149
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16402149

Marke: Medchem Express HYB0345A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ATP disodium salt (Adenosine 5'-triphosphate disodium salt) is a central component of energy storage and metabolism in vivo, provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP disodium salt is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.

ATP disodium salt (Adenosine 5'-triphosphate disodium salt) is a central component of energy storage and metabolism in vivo, provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP disodium salt is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ATP disodium salt
CAS 987-65-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14N5Na2O13P3
Menge 1 g
Synonym Adenosine 5'-triphosphate disodium salt Disodium adenosine triphosphate
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (181.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COP(O)(OP(OP([O-])(O)=O)([O-])=O)=O.[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 551.14
Formelmasse 551.14
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt