Learn More
ATP disodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450888
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16450888
Marke: Medchem Express HYB0345A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress ATP disodium salt (Adenosine 5'-triphosphate disodium salt) is a central component of energy storage and metabolism in vivo, provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP disodium salt is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.
ATP disodium salt (Adenosine 5'-triphosphate disodium salt) is a central component of energy storage and metabolism in vivo, provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP disodium salt is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ATP disodium salt
CAS 987-65-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14N5Na2O13P3
Menge 5 g
Synonym Adenosine 5'-triphosphate disodium salt Disodium adenosine triphosphate
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (181.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COP(O)(OP(OP([O-])(O)=O)([O-])=O)=O.[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 551.14
Formelmasse 551.14
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.