Learn More
Atracurium besylate, MedChemExpress
Beschreibung
Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atracurium besylate |
| CAS | 64228-81-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C65H82N2O18S2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | BW-33A |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (80.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (26.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1)([O-])=O.O=C(OCCCCCOC(CC[N+]2(C)C(CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2)=O)CC[N+]5(C)C(CC6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC5.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1243.48 |
| Mehr anzeigen |