Learn More
Atrial Natriuretic Peptide/ANP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
214.00 € - 584.00 €
Spezifikation
Antigen Atrial Natriuretic Peptide/ANP
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30230359
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35642-100ul
100 μL
584.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30232633
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35642-20ul
20 μL
214.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Atrial Natriuretic Peptide/ANP Polyclonal antibody specifically detects Atrial Natriuretic Peptide/ANP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Atrial Natriuretic Peptide/ANP
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
ANF, ANPatriopeptin, ATFB6, atrial natriuretic factor, Atrial natriuretic peptide, CDD-ANF, natriuretic peptide A, natriuretic peptide precursor A, PNDcardionatrin, prepronatriodilatin
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-151 of human Atrial Natriuretic Peptide/ANP (NP_006154.1).,, Sequence:, LTWQEIMSITELQGLNAPSEPSFEPQAPAPYLGPPPPTTYCPCSIHPDSGFPLPPPPYELPASTSHVPDPPYSYGNMAIPVSKPLSLSGLLSEPLQDPLALLDIGLPAGPPKPQEDPESDSGLSLN
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
4878
IgG
Affinity purified