Learn More
Atropsäure, TRC
Artikelnummer. 30133345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133345 1 g 1 Gramm
17911945 250 mg 250 Milligramm
17940465 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7938501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-38-6
Summenformel C9 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym 2-Phenylpropenoic acid, Atropic acid, Ipratropium Bromide Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α-methylene-, Atropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylenebenzeneacetic acid, 2-Phenylacrylic acid, 2-Phenylprop-2-enoic acid, 2-Propenoic acid, 2-phenyl-, NSC 20987, α-Phenylacrylic acid
IUPAC-Name 2-Phenylprop-2-Enoinsäure
SMILES OC(=O)C(=C)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atropic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Formelmasse 148.0524