missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atropine sulfate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16408686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. Menge
16408686 100 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16408686

Marke: Medchem Express HYB1205A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) sulfate is a competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with IC50 values of 0.39 and 0.71 nM for Human mAChR M4 and Chicken mAChR M4, respectively. Atropine sulfate inhibits ACh-induced relaxations in human pulmonary veins. Atropine sulfate can be used for research of anti-myopia and bradycardia.

Atropine (Tropine tropate) sulfate is a competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with IC50 values of 0.39 and 0.71 nM for Human mAChR M4 and Chicken mAChR M4, respectively. Atropine sulfate inhibits ACh-induced relaxations in human pulmonary veins. Atropine sulfate can be used for research of anti-myopia and bradycardia.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atropine sulfate
CAS 55-48-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H23NO3.1/2H2SO4
Menge 100 mg
Synonym Tropine tropate sulfateDL-Hyoscyamine sulfate Sulfatropinol
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (295.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (184.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C(CO)C3=CC=CC=C3.[0.5H2SO4]
Molekulargewicht (g/mol) 338.41
Formelmasse 338.41
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.