Learn More
Atropine sulfate monohydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atropine sulfate monohydrate |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 5908-99-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H23NO3.1/2H2O4S.1/2H2O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Tropine tropate sulfate monohydrateDL-Hyoscyamine sulfate monohydrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (95.93 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |