Learn More
Attune™ NxT Fluorescent Protein Filter Kit
Das Attune™ NxT Fluorescent Protein Filter Kit ermöglicht die Konfiguration des Attune™ NxT Acoustic Focusing Zytometers für den Multiplex-Nachweis von GFP-, YFP- und mCherry Fluoreszenzproteinen.
Marke: Invitrogen 100022775
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Optimiert für die Fluoreszenzproteindetektion
Es kann manchmal schwierig sein, mehrere fluoreszierende Proteine zu erkennen und die beste Signaldetektion aufgrund von Emissions-Signalüberlagerungen aufrechtzuerhalten. Dieses Filterkit wurde für die Erkennung von GFP im BL1-Kanal mit einem 510/10 BP-Filter vom blauen Laser, YFP im BL2-Kanal mit einem 540/30 BP-Filter vom blauen Laser optimiert sowie mCherry im YL2-Kanal mit einem 615/25 BP-Filter vom gelben Laser.
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Enthält: • 1 Dichroic 525 LP Filter • 1 Emission 510/10 BP-Filter • 1 Emission 540/30 BP-Filter • 1 Emission 615/25 BP-Filter Lagerung (bei Raumtemperatur). |
|
Proteinfilterkit für Durchflusszytometer | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.