missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aucubin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464867 50 mg 50 Milligramm
16459058 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464867 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0664

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Aucubin, an iridoid glucoside, is isolated from Plantago asiatica, Eucommia ulmoides, the leaves of Aucuba japonica and more recently from butterfly larva. Aucubin has many biological activities, such as antioxidant, anti-aging, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-fibrotic, anti-cancer, hepatoprotective, neuroprotective and osteoprotective effects.

Aucubin, an iridoid glucoside, is isolated from Plantago asiatica, Eucommia ulmoides, the leaves of Aucuba japonica and more recently from butterfly larva. Aucubin has many biological activities, such as antioxidant, anti-aging, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-fibrotic, anti-cancer, hepatoprotective, neuroprotective and osteoprotective effects.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aucubin
CAS 479-98-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H22O9
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H](OC=C2)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C=C3CO
Molekulargewicht (g/mol) 346.33
Formelmasse 346.33
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.