Learn More
Auramine O Hydrochloride (~75%), TRC
Artikelnummer. 18041020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18041020 5 g 5 Gramm
18021630 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18041020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7945455G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2465-27-2
Summenformel C17 H21 N3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 303.83
Synonym 4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine monohydrochloride, C.I. Basic Yellow 2, C.I. Basic Yellow 2 monohydrochloride, ADC Auramine O, Aizen Auramine, Aizen Auramine OH, Aizen Auramine OW 100, Aizen Auramine conc.SFA, Arazine Yellow, Auramin, Auramine, Auramine 0-100, Auramine A1, Auramine Extra, Auramine Extra 0-100, Auramine Extra 0-125, Auramine Extra Conc. A, Auramine FA, Auramine FWA, Auramine II, Auramine Lake Yellow O, Auramine N, Auramine O, Auramine O Extra Conc. A Export, Auramine ON, Auramine OO, Auramine OOO, Auramine OS, Auramine Pure, Auramine SP, Auramine Yellow, Auramine chloride, Auramine hydrochloride, Basic Flavine Yellow O, Basic Light Yellow, Basic Light Yellow O, Basic Yellow 2, Basic yellow O, Basonyl Yellow 120, C.I. 41000, Calcozine Yellow OX, Flexo Yellow 110, Mitsui Auramine O
IUPAC-Name 4-[4-(dimethylamino)benzenecarboximidoyl]-N,N-dimethylaniline;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Solvent Yellow 34
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Formelmasse 303.1502