Learn More
Aurora B (Proliferation Marker) Mouse, Clone: AURKB/1593, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 9212-MSM3-P0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15991168
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Aurora B (Proliferation Marker)
Nuclear and Cytoplasmic
AURKB/1593
Unconjugated
Mouse
39kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
9212
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251)
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.