Learn More
Aurora B (Proliferation Marker) Mouse, Clone: AURKB/1593, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 9212-MSM3-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901178
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Aurora B (Proliferation Marker)
Nuclear and Cytoplasmic
AURKB/1593
Unconjugated
Mouse
39kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
9212
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251)
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.