Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aurora Kinase/Cdk Inhibitor
Artikelnummer. 15447179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447179 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447179 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65997.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige Triazolylsulfonamid-Verbindung, die einen reversiblen, ATP-fähigen Kinase-Inhibitor mit Selektivitäten gegenüber Aurora-Kinasen darstellt
CAS 443797-96-4
Summenformel Gehäuse C15H12F2N6O3S.CH3CN
Formelmasse 435,41
Synonym 4-(5-Amin-1-(2,6-difluorbenzoyl)-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamin)-benzolsulfonamid;
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 15mg/ml
Produkttyp Aurora Kinase/Cdk Inhibitor
Form Pulver