Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39630
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 39630/44
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Orange
- Rutschfeste Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
44 | |
39630 |
Orange | |
Rutschfest |