Learn More
Poulten Graf™ Autoklavierbare Glasspritze
Autoklavierbar bei 134 °C. Poulten Graf™ Autoklavierbare Glasspritzen werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
Marke: Poulten Graf™ 7 10251
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Ja | |
Spritze | |
100 ml |
Luer-Spitze | |
1 pro Stück |