Learn More
Masterflex™ Autoklavierbares Polypropylen-T-Anschlussstück, Stecknippel
Diese T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind für die schnelle und einfache Montage in Niederdruckanwendungen konzipiert.
Marke:  Masterflex™ 40623-70
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15246858
  • 78.85 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach und kostengünstig
  • Für die Verwendung mit biegsamen Schläuchen
  • Verbindet Flüssigkeitspfade im Labor
  • Erzeugt sichere Dichtungen, die normalerweise Drücke bis zu 30 psi (2 bar) widerstehen
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchtülle
Polypropylen
-13 °C
Autoklav oder Ethylenoxid.
Durchsichtig
Autoklavierbar
3/16 in. Schlauch-Innendurchm.
25er-Packung
T-Form
66 °C