missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Autoklavierkorb

Artikelnummer. p-7114794
Encompass
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AL02-03-100 Autoklav
AL02-13-100 Autoklav
Abmessungen (L x B x H):
400 x 170 x 100mm
500 x 260 x 200mm
500 x 260 x 225mm
Beschreibung:
Drahtkorb
Geschlossener Korb
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10263693

Marke: Advantage-Lab™ AL0203150

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Langlebiger Behälter aus Edelstahl. Advantage-Lab™ Autoklaven-Körbe sind geeignete Behälter für eine Vielzahl von Autoklavierungszwecken.

  • Konstruktion aus Edelstahl.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Drahtkorb
Zur Verwendung mit (Geräte) AL02-03-100 Autoklav
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 400 x 170 x 100mm
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt