missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Avadomide, MedChemExpress
Beschreibung
Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Avadomide |
| CAS | 1015474-32-4 |
| Farbe | Gray |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H14N4O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | CC 122 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (116.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(N1C(C)=NC2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)CC3)NC3=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 286.29 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?