Learn More
Avadomide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424356
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16424356
Marke: Medchem Express HY100507
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Avadomide
CAS 1015474-32-4
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H14N4O3
Menge 100 mg
Synonym CC 122
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (116.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C(C)=NC2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)CC3)NC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 286.29
Formelmasse 286.29
Reinheit (%) 99.5%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.