Learn More
Axitinib, MedChemExpress
Beschreibung
Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Axitinib |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 319460-85-0 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H18N4OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AG-013736 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 20.83 mg/mL (53.90 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |