Learn More
Axygen™ Axygen™ 0.5mL Conical Screw Cap Tubes: Vorsterilisiert
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
- Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 0.6 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Format | Ohne Schlaufe |
| Enthält | O-Ring |
| Anzahl pro Packung | 500 St./Packung |
| Mehr anzeigen |