Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Mikroröhrchen
- Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10312250 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte| Artikelnummer. | Sterilität | Verschlussfarbe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10312250 | Steril | Rot | - |
| 13194624 | Nicht steril | Diverse | 4000 Stück |
| 11330355 | Nicht steril | Diverse | 500 Stück |
| 12779498 | Steril | Diverse | 4000 Stück |
| 11340355 | Steril | Diverse | 500 Stück |
| 11350355 | Nicht steril | Blau | 500 Stück |
| 13167394 | Nicht steril | Blau | 4000 Stück |
| 13151784 | Unsteril | Durchsichtig | 4000 Stück |
| 11370355 | Unsteril | Durchsichtig | 500 Stück |
| 12709508 | Steril | Braun | 4000 Stück |
| 12599007 | Steril | Braun | 500 Stück |
| 12799498 | Nicht steril | Braun | 4000 Stück |
| 11360355 | Nicht steril | Braun | 500 Stück |
| 12739508 | Steril | Durchsichtig | - |
| 11380355 | Steril | Durchsichtig | 500 Stück |
| 13161784 | Unsteril | Grün | - |
| 11390355 | Unsteril | Grün | 500 Stück |
| 12759508 | Nicht steril | Grau | 4000 Stück |
| 11300365 | Nicht steril | Grau | - |
| 12559017 | Steril | Grau | 500 Stück |
| 10567270 | Steril | Grau | - |
| 10337839 | Steril | Grün | 4000 Stück |
| 12569017 | Steril | Grün | 500 Stück |
| 11310365 | Unsteril | Orange | 500 Stück |
| 12719518 | Unsteril | Rot | - |
| 11330365 | Unsteril | Rot | 500 Stück |
| 12519027 | Steril | Rot | - |
| 12539027 | Steril | Lila | 500 Stück |
| 12749518 | Steril | Lila | 4000 Stück |
| 11340365 | Nicht steril | Lila | 500 Stück |
| 12739518 | Nicht steril | Lila | - |
| 12759518 | Nicht steril | Weiß | 4000 Stück |
| 11350365 | Nicht steril | Weiß | 500 Stück |
| 12589027 | Steril | Gelb | 500 Stück |
| 10713392 | Steril | Gelb | - |
| 12789518 | Nicht steril | Gelb | - |
| 11370365 | Nicht steril | Gelb | 500 Stück |
Artikelnummer. 10312250
Marke: Axygen™ SCT050SSRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
- Ein breites Sortiment an farbigen Röhrchen zur einfachen Probenerkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Ohne Schlaufe |
| Enthält | O-Ring |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Bodenform | Konisch |
| Max. RZB | 20000 x g |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |