Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10713392 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Grün
Lila
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10713392
Marke: Axygen™ SCT050SSYS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
Für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
  • Ein breites Sortiment an farbigen Röhrchen zur einfachen Probenerkennung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussfarbe Gelb
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Material Polypropylen
Format Ohne Schlaufe
Enthält O-Ring
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g