Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 11330365 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Grün
Lila
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11330365
Marke: Axygen™ SCT050SSR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
Für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
  • Ein breites Sortiment an farbigen Röhrchen zur einfachen Probenerkennung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussfarbe Rot
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Material Polypropylen
Format Ohne Schlaufe
Enthält O-Ring
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Verschlusstyp Schraubverschluss
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g