Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12799498 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Grün
Lila
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Sterilität Verschlussfarbe unitSize
12799498 Nicht steril Braun 4000 Stück
13194624 Nicht steril Diverse 4000 Stück
11330355 Nicht steril Diverse 500 Stück
12779498 Steril Diverse 4000 Stück
11340355 Steril Diverse 500 Stück
11350355 Nicht steril Blau 500 Stück
13167394 Nicht steril Blau 4000 Stück
13151784 Unsteril Durchsichtig 4000 Stück
11370355 Unsteril Durchsichtig 500 Stück
12709508 Steril Braun 4000 Stück
12599007 Steril Braun 500 Stück
11360355 Nicht steril Braun 500 Stück
12739508 Steril Durchsichtig -
11380355 Steril Durchsichtig 500 Stück
13161784 Unsteril Grün -
11390355 Unsteril Grün 500 Stück
12759508 Nicht steril Grau 4000 Stück
11300365 Nicht steril Grau -
12559017 Steril Grau 500 Stück
10567270 Steril Grau -
10337839 Steril Grün 4000 Stück
12569017 Steril Grün 500 Stück
11310365 Unsteril Orange 500 Stück
12719518 Unsteril Rot -
11330365 Unsteril Rot 500 Stück
10312250 Steril Rot -
12519027 Steril Rot -
12539027 Steril Lila 500 Stück
12749518 Steril Lila 4000 Stück
11340365 Nicht steril Lila 500 Stück
12739518 Nicht steril Lila -
12759518 Nicht steril Weiß 4000 Stück
11350365 Nicht steril Weiß 500 Stück
12589027 Steril Gelb 500 Stück
10713392 Steril Gelb -
12789518 Nicht steril Gelb -
11370365 Nicht steril Gelb 500 Stück
37 options
Artikelnummer. 12799498
Marke: Axygen™ SCT050SSBR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
Für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
  • Ein breites Sortiment an farbigen Röhrchen zur einfachen Probenerkennung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Braun
Verschlussmaterial Polypropylene
Kapazität (metrisch) 0.5 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Enthält O-ring
Sterilität Nicht steril
Graduated No
Verschlusstyp Screw Cap
Bodenform Conical
Max. RZB 20,000 x g