Learn More
Axygen™ Axygen Konische 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12739538 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Sterilität Verschlussfarbe unitSize
12739538 Unsteril Orange -
12769528 Nicht steril Braun -
11360375 Nicht steril Braun 500 Stück
11330375 Nicht steril Diverse 500 Stück
12739528 Nicht steril Diverse 4000 Stück
13181774 Steril Diverse -
11340375 Steril Diverse 500 Stück
11350375 Unsteril Blau 500 Stück
11370375 Unsteril Durchsichtig 500 Stück
12176830 Unsteril Durchsichtig 4000 Stück
12186830 Steril Durchsichtig -
11380375 Steril Durchsichtig 500 Stück
12799528 Unsteril Grün 4000 Stück
11300385 Nicht steril Grau 500 Stück
12709538 Nicht steril Grau -
12749538 Nicht steril Pink 4000 Stück
11320385 Nicht steril Pink 500 Stück
12759538 Nicht steril Rot -
11330385 Nicht steril Rot 500 Stück
12759558 Nicht steril Lila -
11384165 Nicht steril Lila 500 Stück
12769558 Nicht steril Weiß -
11394165 Nicht steril Weiß 500 Stück
11304175 Unsteril Gelb 500 Stück
24 options
Artikelnummer. 12739538
Marke: Axygen™ SCT150O
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem chemisch beständigen O-Ring
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylen
Format Non-looped
Enthält O-Ring
Sterilität Unsteril
Graduated No
Verschlusstyp Screw Cap
Bodenform Konisch
Max. RZB 20,000 x g