Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Für die Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Röhrchen mit Kappe haben lose, mit O-Ringen angebrachte Verschlüsse.
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Verschlussfarbe | Braun |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 mL |
| Material | Polypropylene |
| Format | Non-looped |
| Enthält | O-ring |
| Sterilität | Nicht steril |
| Graduated | No |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |