Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12739548 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12739548
Marke: Axygen™ SCT150SSGR
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit O-Ring aus Material, das beständig gegen viele häufig verwendete Laborchemikalien ist
Für die Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Röhrchen mit Kappe haben lose, mit O-Ringen angebrachte Verschlüsse.
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Grau
Verschlussmaterial Polypropylene
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Enthält O-ring
Sterilität Nicht steril
Graduated No
Verschlusstyp Screw Cap
Bodenform Conical
Max. RZB 20,000 x g